Learn More
1,3-Diphenylurea, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Diphenylurea |
| CAS | 102-07-8 |
| Summenformel | C13H12N2O |
| MDL-Nummer | MFCD00003017 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=CC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.25 |
| Reinheit (%) | 95% |