missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3-Fluorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30983253
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30983253 100 g
30970813 5 g
30971213 1 kg
30974824 500 g
30980603 25 g
30972289 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30983253 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00812534100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(3-Fluorophenyl)ethanone
CAS 455-36-7
Summenformel C8H7FO
MDL-Nummer MFCD00000338
Menge 100 g
SMILES CC(C1=CC=CC(F)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.