Learn More
1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.1100g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 136.15 |
Reinheit (%) | 97% |