Learn More
1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948729
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948729 1 g
30940012 10 g
30943501 5 g
30945173 100 g
30939791 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948729 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD105621g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
CAS 23787-80-6
Summenformel C7H8N2O
MDL-Nummer MFCD00014612
Menge 1 g
SMILES CC(=O)C1=C(C)N=CC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Reinheit (%) 98%