Learn More
1-[3-(tert-butyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10631365 250 mg 250 Milligramm
10376772 1 g 1 Gramm
10748835 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10631365 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00869CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 306937-27-9
Summenformel C10H17ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 200.71
InChI-Schlüssel XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2801514
IUPAC-Name (3-tert-Butylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 200.71
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch