Learn More
1-(3-Trifluormethylphenoxy)-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485846 5 g 5 Gramm
11475846 1 g 1 Gramm
11495846 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22218.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88462-65-1 | C11H9F3O2 | 230.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88462-65-1
Summenformel C11H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.19
MDL-Nummer MFCD02683085
InChI-Schlüssel OPWHACCQYXGLRX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-ol, 1-3-trifluoromethyl phenoxy but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol,1-3-trifluoromethyl phenoxy, acmc-20drht, 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-o
PubChem CID 11172256
IUPAC-Name 1-[3-(trifluormethyl)phenoxy]but-3-yn-2-ol
SMILES OC(COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Menge 5 g
Formelmasse 230.19
Reinheit (%) 98%