Learn More
1-(4-(2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperazin-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948413
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948413 250 mg
30946515 1 g
30936778 100 mg
30947590 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30948413 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD121340250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
99% (HPLC)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-(2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperazin-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate
CAS 26328-04-1
Summenformel C26H35N3O9
MDL-Nummer MFCD01320526
Menge 250 mg
SMILES O=C(N1CCN(CC(N2CCCC2)=O)CC1)C=CC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 533.57
Reinheit (%) 99%