Learn More
1-(4-Acetylpiperidin)-ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10321473
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
162368-01-6
C9H15NO2
169.22
MFCD00106774
VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
2777250
1-(4-acetylpiperidin-1-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
162368-01-6
C9H15NO2
169.22
MFCD00106774
VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
2777250
1-(4-acetylpiperidin-1-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Chemischer Name oder Material 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 169.22
Reinheit (%) 97%