Learn More
1-(4-Aminophenyl)ethanone hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988474
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30988474 5 g
30977229 25 g
30988262 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30988474 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD111975g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Aminophenyl)ethanone hydrochloride
CAS 41784-08-1
Summenformel C8H10ClNO
MDL-Nummer MFCD00060232
Menge 5 g
SMILES CC(C1=CC=C(N)C=C1)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 171.62
Reinheit (%) 98%