Learn More
1,4-Benzenedimethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10519980 50 g Glasflasche 50 Gramm
10517953 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105280500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-29-7
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00004665
InChI-Schlüssel BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
IUPAC-Name [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Benzenedimethanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 119.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 138.0°C to 143.0°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CH2OH)2
Menge 50 g
Beilstein 06, 919
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & toluene
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln