Learn More
1,4-Benzoldithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388736 250 mg 250 Milligramm
11368736 1 g 1 Gramm
11378736 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19440.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 624-39-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,4-Benzenedithiol is used in single molecule junctions in electronic devices. It is also used to treat silver nano particles and in the preparation of gold electrodes. It finds an application in nanomaterial synthesis and in self-assembled monolayer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Benzenedithiol wird in Einzelmolekülverbindungen in elektronischen Geräten verwendet. Es wird auch zur Behandlung von Silbernanopartikeln und bei der Herstellung von Goldelektroden verwendet. Es findet eine Anwendung in der Nanomaterialsynthese und im selbst zusammengesetzten Monolayer.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-39-5
Summenformel C6H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 142.23
MDL-Nummer MFCD00142541
InChI-Schlüssel WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedithiol, dithiohydroquinone, 1,4-dimercaptobenzene, 4-mercaptothiophenol, 1,4-benzene dithiol, pubchem6866, acmc-1b45q, benzene-1,4-dithiol gc
PubChem CID 4691729
IUPAC-Name benzene-1,4-dithiol
SMILES SC1=CC=C(S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzenedithiol
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Geruch Stench
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3335
Beilstein 1680022
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%