Learn More
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Bis(2-Hydroxyisopropyl)benzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.1 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene |
| Schmelzpunkt | 142°C to 146°C |
| Siedepunkt | 167°C to 168°C (12 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly Soluble in water (2.1g/L) (25°C). |
| Formelmasse | 194.28 |
| Reinheit (%) | 97% |