Learn More
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312227 1 g 1 Gramm
11322227 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09709.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17938-13-5 | C16H22Si2 | 270.522 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17938-13-5
Summenformel C16H22Si2
Molekulargewicht (g/mol) 270.522
MDL-Nummer MFCD00135433
InChI-Schlüssel CMTMWEXUJQSPCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis trimethylsilyl ethynyl benzene, 1,4-bis trimethylsilylethynyl benzene, 1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl benzene, trimethyl-2-4-2-trimethylsilylethynyl phenyl ethynyl silane, trimethyl 2-4-2-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, acmc-20ap2w, trimethyl 4-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, benzene,1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 522492
IUPAC-Name Trimethyl-[2-[4-(2-trimethylsilylethynyl)phenyl]ethynyl]silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(C=C1)C#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Schmelzpunkt 119°C to 121°C
Menge 1 g
Beilstein 2840618
Formelmasse 270.53
Reinheit (%) 98%