Learn More
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453337
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15453337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26009.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
CAS 16956-91-5
Menge 1 g
Summenformel C12H18F4Si2
MDL-Nummer MFCD00093109
Synonym 1,4-bis trimethylsilyl tetrafluorobenzene, trimethyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilyl phenyl silane, acmc-20ap2x, 1,4-bis-trimethylsilyl tetrafluorobenzene, perfluoro-1,4-phenylene bis trimethylsilane, tetrafluoro-1,4-phenylenebis trimethylsilane, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl-benzene, benzene,1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl, trimethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilylphenyl silane
InChI-Schlüssel RIGHSQASRZUCPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)[Si](C)(C)C)F)F
IUPAC-Name Trimethyl-(2,3,5,6-tetrafluor-4-trimethylsilylphenyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 294.44
PubChem CID 2769673
Formelmasse 294.44
Reinheit (%) 99%