Learn More
1-(4-Brom-3-Fluorphenyl)cyclopropancarbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444966 250 mg 250 Milligramm
15434966 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15444966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59323.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 749269-73-6 | C10H7BrFN | 240.075 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 749269-73-6
Summenformel C10H7BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 240.075
MDL-Nummer MFCD19692057
InChI-Schlüssel KVWJVBSLLYGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl, acmc-209owe, 4-bromo-3-fluorophenylcyclopropanenitrile
PubChem CID 11715667
IUPAC-Name 1-(4-brom-3-fluorphenyl)cyclopropan-1-carbonitril
SMILES C1CC1(C#N)C2=CC(=C(C=C2)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 240.07
Reinheit (%) 96%