Learn More
1-(4-Bromobenzyl)-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10539722
Ansicht ändern
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10539722 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10539722 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07198DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS 690632-73-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H17BrN2
MDL-Nummer MFCD03407498
Menge 1 g
Synonym 1-4-bromobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-b-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro
InChI-Schlüssel PUTBARDRYLXING-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C(CN2CCCNCC2)C=C1
IUPAC-Name 1-[(4-bromophenyl)methyl]-1,4-diazepane
Molekulargewicht (g/mol) 269.19
PubChem CID 2794807
Formelmasse 269.18
Reinheit (%) 95%