Learn More
1-(4-Brombenzyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481298 250 mg 250 Milligramm
15461298 1 g 1 Gramm
15471298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55145.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91345-62-9
Summenformel C11H15BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 255.159
MDL-Nummer MFCD02177416
InChI-Schlüssel MAHWBNAOEVAPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobenzyl piperazine, 1-4-bromophenyl methyl piperazine, 1-4-bromo-benzyl-piperazine, piperazine, 1-4-bromophenyl methyl, cbmicro_035222, acmc-20apb8, cambridge id 5862395, 1-4-bromobenzyl-piperazine, 4-bromophenyl methyl piperazine
PubChem CID 876494
IUPAC-Name 1-[(4-bromphenyl)methyl]piperazin
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromobenzyl)piperazine
Schmelzpunkt 56°C to 62°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 112°C to 116°C (0.3 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Formelmasse 255.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest