Learn More
1-(4-Brombutoxy)-4-Nitrobenzol, 85 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3211266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10660925 5 g Glasflasche 5 Gramm
10200363 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10660925
Marke: Thermo Scientific Acros 385300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 55502-03-9
Summenformel C10H12BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 274.11
MDL-Nummer MFCD00980317
InChI-Schlüssel DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
PubChem CID 2063669
IUPAC-Name 1-(4-brombutoxy)-4-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 165°C to 170°C (0.5 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NO2C6H4O(CH2)4Br
Menge 5 g
Formelmasse 274.11
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form anhaftende Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.