Learn More
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10346324 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10021434 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346324 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68210CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 62546-27-4
Summenformel C11H11BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 251.127
MDL-Nummer MFCD09817558
InChI-Schlüssel ATCMNDCOEJOOSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl, acmc-209n4v
PubChem CID 24229761
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethylpyrazol
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 251.13
Reinheit (%) 97%