Learn More
(+/-)-1-(4-Bromphenyl)Ethylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392657 1 g 1 Gramm
11302667 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11848.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 24358-62-1 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24358-62-1
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.079
MDL-Nummer MFCD00025548
InChI-Schlüssel SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl ethylamine, 1-4-bromophenyl ethanamine, 4-bromo-alpha-methylbenzylamine, 4-bromo-alpha-phenethylamine, 1-4-bromophenyl ethan-1-amine, 1-4-bromophenyl ethyl amine, --1-4-bromophenyl ethylamine, +-p-bromo-.alpha.-phenethylamine, 1-amino-1-4-bromophenyl ethane, +/--1-4-bromophenyl ethylamine
PubChem CID 91175
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Dichte 1.397
Siedepunkt 140°C to 145°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.567
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2412318
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 96%