Learn More
1-(4-Bromphenyl)Oktan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10692813 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10049231 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10242442 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692813 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09864DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 51554-93-9
Summenformel C14H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 269.226
MDL-Nummer MFCD00038348
InChI-Schlüssel OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC-Name 1-Brom-4-Octylbenzol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)octane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel BrC6H4(CH2)7CH3
Menge 1 g
Formelmasse 269.22
Reinheit (%) 97%