Learn More
1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11946511 100 g Glasflasche 100 Gramm
10656482 5 g Glasflasche 5 Gramm
10489780 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946511 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108651000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 303-26-4 | C17H19ClN2 | 286.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-26-4
Summenformel C17H19ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 286.79
InChI-Schlüssel UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 9340
IUPAC-Name 1-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Schmelzpunkt 65.0°C to 75.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 178.0°C to 180.0°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (on dry substance) (Tertiary base)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 286.79
Reinheit (%) 90 to 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.