Learn More
1-(4-Chlorobenzyl)Piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052691
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15451558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55337.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23145-88-2 | C11H15ClN2 | 210.705 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23145-88-2
Summenformel C11H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 210.705
MDL-Nummer MFCD00040791
InChI-Schlüssel GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC-Name 1-[(4-chlorphenyl)methyl]piperazin
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.140 g/mL
Siedepunkt 104°C to 106°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.558
Menge 1 g
UN-Nummer UN3267
Formelmasse 210.71
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit