Learn More
1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin, TRC
Artikelnummer. 30135862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135862 10 g 10 Gramm
30012762 25 g 25 Gramm
17981975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37957510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-26-4
Summenformel C17 H19 Cl N2
Molekulargewicht (g/mol) 286.8
Synonym 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
IUPAC-Name 1-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
SMILES Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Formelmasse 286.1237