Learn More
1-[(4-Chlorphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10233062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10233062 10 g 10 Gramm
10386434 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10233062 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB07116EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 16851-83-5
Summenformel C10H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.689
MDL-Nummer MFCD00067753
InChI-Schlüssel ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorobenzenesulfonyl pyrrole, maybridge1_001769, cbmicro_045913, 1-4-chlorophenyl sulfonylpyrrole, 1-chloro-4-pyrrolylsulfonyl benzene, 4-chloro-1-pyrrolylsulfonyl benzene, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorophenylsulfonyl-1h-pyrrole
PubChem CID 706366
IUPAC-Name 1-(4-chlorphenyl)sulfonylpyrrol
SMILES C1=CN(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 241.7
Reinheit (%) 97%