Learn More
1-[(4-Chlorphenyl)Sulfonyl]Aceton, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245864 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10061794 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245864 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01166DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5000-48-6
Summenformel C9H9ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 232.68
MDL-Nummer MFCD00018663
InChI-Schlüssel BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC-Name 1-(4-chlorphenyl)sulfonylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 232.68
Reinheit (%) 97%