Learn More
1,4-Cineol, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412162 100 g 100 Gramm
15402162 25 g 25 Gramm
15422162 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412162 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 470-67-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 470-67-7
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
InChI-Schlüssel RFFOTVCVTJUTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cineole, isocineole, 1,4-cineol, 1,4-epoxy-p-menthane, isocineple, 1,4-cineole natural, p-menthane, 1,4-epoxy, unii-b55jtu839b, fema no. 3658
PubChem CID 10106
ChEBI CHEBI:80788
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-yl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan
SMILES CC(C)C12CCC(O1)(CC2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cineole
Schmelzpunkt -46.0°C
Dichte 0.8870g/mL
Siedepunkt 65°C (21.0 hPa)
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Menge 100 g
Relative Dichte 0.887
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 85%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Cineole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.