Learn More
1,4-Cyclohexanedion-mono(2,2-dimethyltrimethylenketal), 98+ %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 4-Cyclohexanedione mono(2, 2-dimethyltrimethylene ketal) |
CAS | 69225-59-8 |
Schmelzpunkt | 49.0°C to 50.0°C |
Flammpunkt | >110°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Summenformel | C11H18O3 |
Menge | 10 g |
Synonym | 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 1,4-cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione mono 2,2-dimethyltrimethylene ketal, 3,3-dimethyl-1,5-dioxa-spiro 5.5 undecan-9-one, 9,9-dimethyl-7,11-dioxaspiro 5.5 undecan-3-one, 1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 3,3-dimethyl, pubchem11226, maybridge1_004236, 1,4-cyclohexanedionemono-2,2-dimethyltrimethyleneketal |
InChI-Schlüssel | COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1(COC2(CCC(=O)CC2)OC1)C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.