Learn More
1,4-Di(hydroxymethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30379129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379129 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4523451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Phenylenedimethanol
CAS 589-29-7
Summenformel C8 H10 O2
Menge 1 g
Synonym 1,4-Benzenedimethanol, p-Xylene-α,α'-diol (6CI,7CI,8CI), 1,4-Bis(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Dimethylolbenzene, 1,4-Phenylenedimethanol, 1,4-Xylylene glycol, 4-(Hydroxymethyl)benzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, NSC 5097, Terephthalyl alcohol, [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol, p-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, p-Benzenedimethanol, p-Bis(hydroxymethyl)benzene, p-Xylene dimethanol, p-Xylene glycol, p-Xylylene glycol, p-Xylylene-α,α'-diol, p-Xylylenediol, α,α'-Dihydroxy-p-xylene, α,α'-p-Xylenediol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OCc1ccc(CO)cc1
IUPAC-Name [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Formelmasse 138.0681