Learn More
1,4-Di-n-Butoxy-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430598 100 g 100 Gramm
11410598 5 g 5 Gramm
11420598 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24709.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-15-9
Summenformel C14H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 267.33
MDL-Nummer MFCD00272266
InChI-Schlüssel UVLGMZCLSQBSPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67265
IUPAC-Name 1,4-Dibutoxy-2-Nitrobenzol
SMILES CCCCOC1=CC=C(OCCCC)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Di-n-butoxy-2-nitrobenzene
Menge 100 g
Synonym 2,5-di-n-butoxynitrobenzene, benzene,1,4-dibutoxy-2-nitro, benzene,4-dibutoxy-2-nitro, 1,4-di-n-butoxy-2-nitrobenzene, benzene, 1,4-dibutoxy-2-nitro
Formelmasse 267.33
Reinheit (%) 98%