Learn More
1,4-Diacetoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484220 100 g 100 Gramm
11474220 25 g 25 Gramm
11400067 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20987.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1205-91-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1205-91-0
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00011643
InChI-Schlüssel AKOGNYJNGMLDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diacetoxybenzene, hydroquinone diacetate, p-diacetoxybenzene, 1,4-benzenediol, diacetate, p-phenylene diacetate, hydroquinone, diacetate, 4-acetyloxy phenyl acetate, 1,4-phenylene diacetate, 1,4-benzenediol, 1,4-diacetate, benzene-1,4-diyl diacetate
PubChem CID 71006
IUPAC-Name (4-acetyloxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diacetoxybenzene
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Menge 100 g
Beilstein 1912233
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%