Learn More
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449426
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16449426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16449426 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY1781
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS 333-93-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H14Cl2N2
Menge 100 mg
Synonym Putrescine dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (310.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (62.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCCN.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 161.07
Formelmasse 161.07
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism