Learn More
1,4-Dibrom-2,5-Difluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482377 100 g 100 Gramm
11462377 5 g 5 Gramm
11472377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14248.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 327-51-5 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorobenzenes and poly(2,5-difluoro-2,5-didodecyl-4,4-biphenylylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol wurde bei der Herstellung von 1,2,4,5-Tetrakis(phosphino)-3,6-difluorbenzol und Poly(2,5 -difluor-2′,5′-didodecyl-4,4′-biphenylol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 327-51-5
Summenformel C6H2Br2F2
Molekulargewicht (g/mol) 271.887
MDL-Nummer MFCD00000346
InChI-Schlüssel GLVMLJCMUBZVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromo-2,5-difluoro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-difluoro, 2,5-difluoro-1,4-dibromo benzene, maybridge1_003946, pubchem3441, acmc-1cmi9, chemwish ic06783, ksc495q1l, emolecules 493137, 2,5-dibromo-1,4-difluorobenzene
PubChem CID 67596
IUPAC-Name 1,4-dibrom-2,5-difluorbenzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)F)Br)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 96°C (20 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 2250095
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 271.89
Reinheit (%) 98%