missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dibrom-2,5-Dimethoxybenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11428697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428697 50 g 50 Gramm
11418697 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11428697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19858.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2674-34-2 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol

It is employed as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2674-34-2
Summenformel C8H8Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 295.958
MDL-Nummer MFCD00025694
InChI-Schlüssel CHCLRVOURKGRSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy-benzene, 2,5-dibromohydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy, pubchem16840, acmc-209gsv, maybridge1_005131, ksc496i0h, 2,5-dibromo-4-methoxyanisole, 1,4-dibromo-3,6-dimethoxybenzene
PubChem CID 231240
IUPAC-Name 1,4-dibrom-2,5-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1Br)OC)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Menge 50 g
Beilstein 1953103
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 295.96
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.