Learn More
1,4-Dibrom-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448703 25 g 25 Gramm
11458703 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448703 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10472.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3460-18-2 | C6H3Br2NO2 | 280.903 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as an application intermediate. Some of the other applications include HPLC, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt für Anwendungen verwendet. Weitere Anwendungen sind z. B. HPLC, NMR.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3460-18-2
Summenformel C6H3Br2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 280.903
MDL-Nummer MFCD00007046
InChI-Schlüssel WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromonitrobenzene, 1,4-dibromo-2-nitro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2-nitro, 2,5-dibromo-1-nitrobenzene, rarechem fh 1w 0042, pubchem3899, 1,4-dibromonitrobenzene, 2,5-dibromo nitrobenzene, 2,5-dibromo-nitrobenzene, acmc-1ahj1
PubChem CID 77004
IUPAC-Name 1,4-Dibrom-2-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Dichte 2.374
Menge 25 g
Beilstein 1950425
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 280.91
Reinheit (%) 99%