Learn More
1,4-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488773
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488773 100 g 100 Gramm
11434220 50 g 50 Gramm
11444220 250 g 250 Gramm
11498773 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11488773 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10517.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dibrombenzol wird bei der Synthese von 2,5-Dibromacetophenon, Triarylaminen und Transstilbenen verwendet. Es wird häufig als schweres flüssiges Lösungsmittel sowie als Motorölzusatz verwendet. Es findet Anwendung als Zwischenprodukt bei der Herstellung organischer Chemikalien wie Farbstoffe, Pharmazeutika und Flammschutzmittel für polymere Materialien.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol, Chloroform, Toluol und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-37-6
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.91
MDL-Nummer MFCD00000089
InChI-Schlüssel SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC-Name 1,4-Dibrombenzol
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dibromobenzene
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Dichte 1.841 g/mL
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.5742
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dibromobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dibromobenzene