Learn More
1,4-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6684675
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11434220
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10517.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dibrombenzol wird bei der Synthese von 2,5-Dibromacetophenon, Triarylaminen und Transstilbenen verwendet. Es wird häufig als schweres flüssiges Lösungsmittel sowie als Motorölzusatz verwendet. Es findet Anwendung als Zwischenprodukt bei der Herstellung organischer Chemikalien wie Farbstoffe, Pharmazeutika und Flammschutzmittel für polymere Materialien.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol, Chloroform, Toluol und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-37-6
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.91
MDL-Nummer MFCD00000089
InChI-Schlüssel SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC-Name 1,4-Dibrombenzol
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromobenzene
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Dichte 1.841
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5742
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis