Learn More
1,4-Dibrombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366220 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10366220 1 kg Kunststoffflasche -
10020750 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10043373 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366220 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 112730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-37-6
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.91
MDL-Nummer MFCD00000089
InChI-Schlüssel SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
PubChem CID 7804
ChEBI CHEBI:37150
IUPAC-Name 1,4-Dibrombenzol
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dibromobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.8400g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4Br2
Menge 1 kg
Beilstein 05, 211
Merck Index 15, 3024
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristalle