Learn More
1,4-Diisopropylcyclohexan, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437194
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11437194
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21587.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22907-72-8
Summenformel C12H24
Molekulargewicht (g/mol) 168.324
MDL-Nummer MFCD00019366
InChI-Schlüssel GMUJGUXGVJZHSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropyl cyclohexane, 1,4-di-isopropylcyclohexane, 1,4-di propan-2-yl cyclohexane, cyclohexane,1,4-bis 1-methylethyl-,trans, acmc-1cbxy, 1,4-diisopr opylcyclohexane, 1,4-bis methylethyl cyclohexane, 1alpha,4beta-diisopropylcyclohexane, 1,4-diisopropylcyclohexane,cis+trans
PubChem CID 140972
IUPAC-Name 1,4-Di(propan-2-yl)cyclohexan
SMILES CC(C)C1CCC(CC1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diisopropylcyclohexane
Namenshinweis cis + trans
Siedepunkt 214°C to 216°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 168.32
Reinheit (%) 98%