Learn More
1,4-Dimethoxybenzene, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 30784403
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge
30784403 100 g
30777726 1 kg
30778095 25 g
30774497 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30784403 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD134163100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1,4-Dimethoxybenzene
CAS 150-78-7
Summenformel C8H10O2
MDL-Nummer MFCD00008401
Menge 100 g
SMILES COC1=CC=C(OC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Reinheit (%) 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.