Learn More
1,4-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445203 100 g 100 Gramm
11455203 500 g 500 Gramm
11465203 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12822.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,4-Dimethoxybenzene is used as Pharmaceutical Intermediate. It is used in some paints and as a diazo dye. It is also used in perfumes and flavors in order to its floral odor. In addition, it is used on greasy skin, and with sulfur to treat acne, or as a dandruff treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dimethoxybenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird in einigen Farben und als Diazofarbstoff verwendet. Es wird aufgrund seines blumigen Dufts auch in Parfüms und Aromen verwendet. Darüber hinaus wird es auf fettiger Haut bzw. zusammen mit Schwefel zur Behandlung von Akne oder in der Behandlung von Schuppen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.83 g/l bei 20 °C) und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-78-7
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00008401
InChI-Schlüssel OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
IUPAC-Name 1,4-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dimethoxybenzene
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Dichte 1.053
Siedepunkt 212°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Geruch Sweet
Menge 100 g
Beilstein 774605
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.83g/L at 20°C) and methanol.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dimethoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dimethoxybenzene