missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dioxan in Dimethylsulfoxid, SPEX CertiPrep™

Catalog Number 16339757
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,4-Dioxan123-91-11900 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane in Dimethyl Sulfoxide
Namenshinweis USP 467 Standard
CAS 123-91-1
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Menge 1 mL
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Summenformel C4H8O2
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Explosionsgrenze 1.8% (volume); 63% (volume)
Güte USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1900 μg/ml;
Zündpunkt 270°C
Dampfdruck 2.5 hPA (20°C)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Dioxane
Dichte 1.1g/cm3
Lösungsmittel oder Matrix Dimethyl Sulfoxide
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'