Learn More
1,4-Diphenoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472647 5 g 5 Gramm
11482647 25 g 25 Gramm
11404220 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14864.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3061-36-7 | C18H14O2 | 262.308 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3061-36-7
Summenformel C18H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.308
MDL-Nummer MFCD00038368
InChI-Schlüssel UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
PubChem CID 520487
ChEBI CHEBI:39271
IUPAC-Name 1,4-diphenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diphenoxybenzene
Schmelzpunkt 72°C to 73°C
Dichte 1.083
Siedepunkt 172°C (0.01 mmHg)
Flammpunkt 202°C (395°F)
Menge 5 g
Beilstein 2215945
Formelmasse 262.31
Reinheit (%) 98%