Learn More
1-(-Fluorphenyl)--methyl--propylamin,4-fluorphenyl)-2-methyl-2-propylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11372667 1 g 1 Gramm
11382667 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11372667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11858.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1200-27-7 | C10H14FN | 167.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1200-27-7
Summenformel C10H14FN
Molekulargewicht (g/mol) 167.227
MDL-Nummer MFCD00082702
InChI-Schlüssel JITFIYFVPMQJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propylamine, 4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propanamine, 1-4-fluorophenyl-2-methylprop-2-ylamine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluoro-phenyl-1,1-dimethyl-ethylamine, acmc-1alz4
PubChem CID 518471
IUPAC-Name 1-(4-fluorphenyl)-2-methylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(CC1=CC=C(C=C1)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Siedepunkt 82°C to 83°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2802368
Formelmasse 167.23
Reinheit (%) 96%