Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439487 100 g 100 Gramm
11419487 5 g 5 Gramm
11429487 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22003.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52431-78-4 | C7H6N4OS | 194.212 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52431-78-4
Summenformel C7H6N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 194.212
MDL-Nummer MFCD00132898
InChI-Schlüssel MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl-5-mercaptotetrazole, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-4-hydroxyphenyl-2h-tetrazole-5-thione, 1-4-hydroxyphenyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-4-hydroxyphenyl, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5 4h-thione, 4-5-sulfanyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl phenol, 1,2-dihydro-1-p-hydroxyphenyl-5h-tetrazole-5-thione, 4-5-mercapto-1h-tetrazol-1-yl phenol, 4-5-sulfanyl-1h-tetrazol-1-yl phenol
PubChem CID 3034725
IUPAC-Name 1-(4-hydroxyphenyl)-2H-tetrazole-5-thion
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=S)N=NN2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
Schmelzpunkt 169°C to 171°C
Menge 100 g
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 96%