Learn More
Hamilton™ 1/4 Zoll 28 Gewinde, Luer-Lock-Buchse
Zum Anschluss von Spritzen, Ausrüstung und anderen Geräten an Ventile.
Marke: Hamilton™ 35071
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
- 3 mm Anschlussdurchmesser
- Kel-F™ PCTFE
Spezifikation
Luer-Anschluss (weiblich) | |
3 mm | |
Kel-F | |
1/4 Zoll-28 |