Learn More
1-(4-Iodbenzyl)-1H-pyrazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10644785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10644785 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56011DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 143128-30-7
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C10H9IN2
MDL-Nummer MFCD08435917
Menge 1 g
Synonym 1-4-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl methyl, acmc-20n26c, 1-4-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
InChI-Schlüssel QRCIIHVBALOAQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)I
IUPAC-Name 1-[(4-iodphenyl)methyl]pyrazole
Molekulargewicht (g/mol) 284.1
PubChem CID 21947282
Formelmasse 284.1
Reinheit (%) 95%