Learn More
1-(4-Jodphenyl)-1H-Pyrazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10272632 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10354422 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272632 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18411CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 368869-86-7
Summenformel C9H7IN2
Molekulargewicht (g/mol) 270.07
MDL-Nummer MFCD02681941
InChI-Schlüssel ADIQBEMLKKKISJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776481
IUPAC-Name 1-(4-iodphenyl)pyrazol
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-4-iodophenyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl pyrazole, 4-iodophenyl pyrazole, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl
Formelmasse 270.07
Reinheit (%) 95%