Learn More
1-(4-Jodphenyl)Hydrazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743253 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10680443 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10743253 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01374DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 13116-27-3
Summenformel C6H7IN2
Molekulargewicht (g/mol) 234.04
InChI-Schlüssel IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
PubChem CID 704591
IUPAC-Name (4-iodphenyl)hydrazin
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Iodophenyl)hydrazine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel IC6H4NHNH2
Menge 1 g
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 95%