Learn More
1,4-Phenylendiacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353087 5 g 5 Gramm
11363087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13464.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 622-75-3 | C10H8N2 | 156.188 g/mol
1,4-Phenylenediacetonitrile, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Phenylendiacetonitril, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-75-3
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.188
MDL-Nummer MFCD00001923
InChI-Schlüssel FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-phenylenediacetonitrile, 1,4-benzenediacetonitrile, p-xylylene dicyanide, p-phenylenediacetonitrile, p-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,4-phenylene diacetonitrile, p-bis cyanomethyl benzene, 1,4-bis cyanomethyl benzene, p-cyanomethyl benzyl cyanide, 2-4-cyanomethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 69327
IUPAC-Name 2-[4-(cyanmethyl)phenyl]acetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Phenylenediacetonitrile
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1866157
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 97%